Documentos clave
28636-U
Jeringa Hamilton® 1725N
volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Seleccione un Tamaño
1 EA
120,00 €
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
120,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
blunt tip stainless steel (point style 3)
tamaño de la aguja
22 ga (blunt tip)
descripción
1725N
gastight
Características
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 203079
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
250 μL
compatibilidad
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Preguntas
  1. What are the graduations on the Hamilton Syringe 28636U, specifically regarding tick marks and measurement?
    1 respuesta
    1. The graduations for the Hamilton Syringe 28636U are as follows:
      1.Major: 25 uL
      2.Minor: 5 uL
      3.Sub-minor: 2.5 uL
      ¿Le ha resultado útil?