Documentos clave
24538-U
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
725RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Hamilton® Syringe 725RN, 250UL
Seleccione un Tamaño
1 EA
135,00 €
135,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
135,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
135,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
Características
needle type RN (removable needle)
point style 2
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80730
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
250 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 725RN (removable needle)
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)