Documentos
28633-U
Jeringa Hamilton® 1702N
1702N Slim Line, volume 25 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
blunt tip stainless steel (point style 3)
tamaño de la aguja
22s ga (blunt tip)
descripción
gastight
Características
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 203075
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
25 μL
compatibilidad
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente