Documentos
28615-U
Jeringa Hamilton® 701N
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Hamilton Precision Syringe
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiales
cone tip stainless steel (point style 1)
tamaño de la aguja
26s ga (cone tip)
Características
Microliter
Syringe, Fixed Needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 203205
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with CTC GC PAL Instruments (cemented needle)
Categorías relacionadas
Otras notas
This syringe has be redesigned to fit the new CTC GC PAL insturmentation.
For use with A200S instrumentation, please order Hamilton p/n 29612-U (10 μL), 29613-U (25 μL), or 29614-U (100 μL) syringe. These are 22s gauge syringes, 51mm needles, with a blunt tip.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente