Merck
27225-M
Sigma-Aldrich
Ácido acético
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5%
Sinónimos:
Ácido acético glacial
Seleccione un Tamaño
1 L
49,50 €
2.5 L
117,00 €
49,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
49,50 €
2.5 L
117,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
49,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Agency
meets purity specifications of USP (identity)
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.07 (vs air)
grado
puriss.
Ensayo
99.8-100.5%
temp. de autoignición
800 °F
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
impurezas
K2Cr2O7 red. substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
residuo de evap.
≤0.005%
índice de refracción
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
temperatura de transición
freezing point ≥15.6 °C
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
trazas de catión
Al: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
idoneidad
corresponds for appearance
cadena SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acetic acid is an organic carboxylic acid. It is a hygroscopic liquid having pungent odor. Its anhydrous form is commonly referred as glacial acetic acid. It forms dimers linked by hydrogen bonds in solution and gaseous phases. It is weakly acidic in nature.[1]
Aplicación
Acetic acid is widely employed as solvent for various oxidation reactions.[1] It may be used in the analysis of synthetic peptides by electron transfer dissociation (ETD) tandem mass spectrometry (MS/MS).[2] It may be used in the preparation of peroxyacetic acid (disinfectant), via reaction with perhydrol (30% hydrogen peroxide).[1]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
John E P Syka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(26), 9528-9533 (2004-06-24)
Peptide sequence analysis using a combination of gas-phase ion/ion chemistry and tandem mass spectrometry (MS/MS) is demonstrated. Singly charged anthracene anions transfer an electron to multiply protonated peptides in a radio frequency quadrupole linear ion trap (QLT) and induce fragmentation