Merck
W200611
Sigma-Aldrich
Ácido acético
≥99.5%, FCC, FG
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
60.05
Número de FEMA:
2006
Beilstein:
506007
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
0002
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
8.002
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.814
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
densidad de vapor
2.07 (vs air)
presión de vapor
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Análisis
≥99.5%
formulario
liquid
temp. de autoignición
800 °F
caducidad
Expiration date period - 5 years
lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
color
colorless
índice de refracción
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
temperatura de transición
solidification point ≥15.6 °C
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
cadena SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
sour
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acetic acid is an organic acid mainly used as a preservative, acidulating and flavoring agent. It is the main constituent of vinegar and pyroligneous acid. In combination with leavening agents, it produces carbon dioxide from sodium bicarbonate. Acetic acid is used as flavoring agent in ice-creams, nonalcoholic beverages and baked goods.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Bender DA and Bender AE
Benders? Dictionary of Nutrition and Food Technology (1999)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 5-5 (1971)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 13-15 (1997)
IgoeY Rs, et al
Dictionary of Food ingredients, 3-3 (1999)
Katharine Trenholme et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3666-3678 (2014-04-16)
Therapies to prevent transmission of malaria parasites to the mosquito vector are a vital part of the global malaria elimination agenda. Primaquine is currently the only drug with such activity; however, its use is limited by side effects. The development