Documentos clave
26282
Jeringa Hamilton® SampleLock
1725SL, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Seleccione un Tamaño
1 EA
272,00 €
272,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
272,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
272,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
Características
syringe type Sample Lock
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 81156
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
250 μL
Descripción general
  • Ein Drehventil schließt die Probe in der Spritze ab
  • Eine Kolbensicherung vermeidet den Verlust von Probenmaterial und verhindert, dass der Kolben bei höheremDruck herausgeschossen wird
  • Anschluß an "male" oder "female" Luer-Fittings möglich
  • Interne Standards können durch den Ventilanschluß zu der, in der Spritze gehaltenen Probe, gegeben werden.
Hamilton® SampleLock syringe has been used in sampling gas and liquid phase for GC analysis, in isothermal vapor-liquid equilibrium data measured for two binary systems.[1]
Otras notas
OBSERVACIÓN: El conjunto de émbolo para jeringas de muestra con bloqueo no es el mismo que el de otras jeringas de las series 1000 y 1700.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vapor- liquid equilibrium for the binary systems of 3-methylpentane+ 2-methyl-2-propanol at 331 K and+ 2-butanol at 331 K.
Uusi-Kyyny, Petri, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46.3, 754-758 (2001)