Merck
241784
Sigma-Aldrich
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
98%
Sinónimos:
(2,4,6-Trimethylphenyl)-(3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl) sulfone, MSNT
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
296.30
Beilstein:
4328921
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
134-139 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12N4O4S/c1-7-4-8(2)10(9(3)5-7)20(18,19)14-6-12-11(13-14)15(16)17/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Condensing reagent for oligonucleotide synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)