234559
Ethyl trimethylacetate
99%
Sinónimos:
Ethyl pivalate, Ethyl 2,2-dimethylpropionate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
densidad
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-5-9-6(8)7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
HHEIMYAXCOIQCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup