177539
Syringaldazine
98%, powder or crystals
Sinónimos:
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine
Seleccione un Tamaño
186,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
186,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Syringaldazine, 98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder or crystals
mp
209-210 °C (lit.)
solubilidad
DMF: 5%, clear to hazy
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(\C=N\N=C\c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc(OC)c1O
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-23-13-5-11(6-14(24-2)17(13)21)9-19-20-10-12-7-15(25-3)18(22)16(8-12)26-4/h5-10,21-22H,1-4H3/b19-9+,20-10+
Clave InChI
YARKTHNUMGKMGS-LQGKIZFRSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?