04270590
Carvacrol
primary reference standard
Sinónimos:
5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
índice de refracción
n20/D 1.522 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
Clave InChI
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.