Merck
05-5150
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride hexahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
CoCl2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
237.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
JIS special grade
presión de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cobalt
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Asma Tabasum et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-12-31)
Pesticides are one of the main organic pollutants as they are highly toxic and extensively used worldwide. The reclamation of wastewater containing pesticides is of utmost importance. For this purpose, GO-doped metal ferrites (GO-Fe3O4 and GO-CoFe2O4) were prepared and characterized
Gláucia Melo Reis et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 131, 112-118 (2015-02-18)
The stimulation of the retrosplenial cortex (RSC) is antinociceptive in the rat tail-flick and formalin tests. The rat RSC is caudal to and send projections to the ipsilateral anterior cingulate cortex (ACC), which is also involved in pain processing. This
H Lawrence et al.
The bone & joint journal, 96-B(9), 1172-1177 (2014-09-04)
Abnormal wear of cobalt-containing metal-on-metal joints is associated with inflammatory pseudotumours. Cobalt ions activate human toll-like receptor 4 (TLR4), which normally responds to bacterial lipopolysaccharide (LPS) in sepsis. Activation of TLR4 by LPS increases the expression of chemokines IL-8 and
Junya Nagai et al.
Biochemical and biophysical research communications, 450(1), 476-481 (2014-06-14)
Recently, we found that albumin overload induces expression of the transcription factor hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) protein and several HIF-1 target genes in human renal proximal tubular epithelial cell line HK-2. In this study, the role of albumin-bound fatty acids in
Qingpo Li et al.
Biomaterials, 57, 1-11 (2015-05-10)
Antibody-mediated targeting therapy has been successful in treating patients with cancers by improving the specificity and clinical efficacy. In this study, we developed a human epidermal growth factor receptor-2 (HER2) antibody-conjugated drug delivery system, using near-infrared (NIR) light-sensitive liposomes containing