01-0290
Ácido acético
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
800 °F
lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Sorption Characteristics and Chromatographic Separation of (90)Y(3+) from (90)Sr(2+) from Aqueous Media by Chelex-100 (Anion Ion Exchange) Packed Column.: This article presents a detailed study on the efficient separation of yttrium and strontium in aqueous solutions using Chelex-100, demonstrating a significant advancement in the field of chemical separations and waste management (El-Shahawi et al., 2024).
- Characterization of key aroma compounds of fried pepper sauce under different pretreatment processes.: This research identifies the key aroma compounds in fried pepper sauce affected by various pretreatment methods, contributing to the understanding of food chemistry and enhancing flavor profiles in culinary applications (Luo et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?