900883
NIR-II dye
Sinónimos:
Near IR fluorescent dye
About This Item
Productos recomendados
descripción
Mass extinction co-efficient: 3.5 Lg-1cm-1
viscous solid or liquid
Nivel de calidad
Formulario
liquid
λmáx.
780-810 nm
fluorescencia
λem ~1050 nm, quantum yield ~2% (NIR emission)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
- Stable solution in PBS. Miscible and stable in common buffers, serum and blood.
- Store in dark at 4 °C.
- Suitable excitation wavelengths: 785 nm, 808 nm, Emission: 900-1400 nm, peak ~1050 nm.
- Quantum yield (QY) ~2% based on 0.5% QY of IR26 in 1,2-dichloroethane under 808 nm excitation. Quantum yield is ~4X of common Hipco single walled carbon nanotubes.
- For in vivo imaging (e.g., vessels), inject ~100-150 μg in ~200 μL solution for a typical nude mouse but the dose can be varied.
- Circulation half time of the dye is about 1 hour.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)