Documentos clave
SYPK0SIX2
Milli-Q
Cartucho de purificación SynergyPak® 2
SynergyPak® Purification Cartridge
For Synergy® systems to produce ultrapure water from DI (deionized) water feed
Sinónimos:
Cartucho de purificación SynergyPak®
Seleccione un Tamaño
1 EA
539,00 €
539,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
539,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
539,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Materiales
resin (Electronic Grade Ion-Exchange Resin)
Nivel de calidad
Características
can remove trace contaminants
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
SynergyPak®
resistividad
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
tamaño de poro
0.22 μm pore size
compatibilidad
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
El cartucho de purificación SynergyPak® está diseñado para producir agua ultrapura a partir de agua de alimentación Milli-DI® o DI (sin partículas).
El cartucho incluye todas las principales tecnologías de purificación cuidadosamente seleccionadas para eliminar contaminantes iónicos y orgánicos con el objetivo de ajustarse a la calidad del agua requerida para sus aplicaciones específicas.
El cartucho debe sustituirse periódicamente durante el mantenimiento del sistema.
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua ultrapura Synergy®.
Aplicación
El cartucho elimina los contaminantes iónicos del agua hasta concentraciones de trazas.
Características y beneficios
  • Sustitución fácil y rápida.
  • Utiliza tecnología de carbón activado, intercambio de iones y filtración en profundidad.
Información legal
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–10 de 10 Preguntas  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 respuesta
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What would be the most sustainable way to discard of a used Synergy Pak.
    1 respuesta
    1. Due to the complexity of waste characterization and disposal regulations between regions and various potential uses of any given material, it is not possible to provide specific waste disposal guidance.
      We recommend contacting your facility's environmental resource, environmental consultant, or waste disposal contractor for more specific guidance.
      Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we are all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus.
      ¿Le ha resultado útil?
  3. How are consumables changed?
    1 respuesta
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      ¿Le ha resultado útil?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 respuesta
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      ¿Le ha resultado útil?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 respuesta
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      ¿Le ha resultado útil?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 respuesta
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      ¿Le ha resultado útil?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 respuesta
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      ¿Le ha resultado útil?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 respuesta
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      ¿Le ha resultado útil?
  9. Can consumables be opened and refilled?
    1 respuesta
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      ¿Le ha resultado útil?
  10. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 respuesta
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      ¿Le ha resultado útil?
Revisiones
Filtros activos
  1. 1 valoración sin reseña