SYN185UV1
Lámpara de fotooxidación UV
For use with Direct-Q® UV and Simplicity® UV systems, For photooxidation of organic compounds
Nivel de calidad
Características
6W
envase
pkg of 1 unit
Absorción UV
λ: 185 nm Amax
compatibilidad
for use with Direct-Q® UV
for use with Simplicity® UV
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Esta lámpara de fotooxidación UV está diseñada para fotooxidar compuestos orgánicos en el agua. La longitud de onda doble reduce el TOC (compuestos orgánicos totales) a menos de 5 ppb para aplicaciones sensibles.
Las lámparas UV deben sustituirse periódicamente durante el mantenimiento del sistema.
Para usar con los sistemas de purificación de agua Direct-Q® y Simplicity®.
Las lámparas UV deben sustituirse periódicamente durante el mantenimiento del sistema.
Para usar con los sistemas de purificación de agua Direct-Q® y Simplicity®.
Aplicación
La lámpara de fotooxidación UV está recomendada para laboratorios que trabajen con aplicaciones sensibles a los compuestos orgánicos como HPLC, GC o análisis del TOC.
Características y beneficios
- Lámpara UV de 185 / 254 nm
- Efecto fotooxidativo
- Fácil sustitución
Información legal
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany