Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Disponible para enviar HOYdesdeMerck Chemicals and LS SA | 248,00 € |
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
polyethersulfone filter, styrene-acrylonitrile (SAN) housing
sterility
non-sterile
feature
removal of particulates and bacteria
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Direct-Q®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Synergy® UV, for use with Synergy®
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- La unidad está diseñada como una barrera segura y eficaz contra partículas y bacterias.
- Los poros cónicos de la membrana permiten un caudal elevado a una presión diferencial baja.
- La membrana, el material de la carcasa y los procesos de producción se han seleccionado para reducir al mínimo la liberación de extraíbles orgánicos e inorgánicos.
- La membrana descansa sobre un disco de plástico rígido con canales que aseguran un flujo elevado del agua y resistencia a las variaciones de presión sin riesgo de ruptura de la membrana.
- Se conectan a la salida del punto de suministro de agua, como a los POD de los sistemas de purificación de agua Milli-Q®.
- La campana protectora protege contra la intrusión de contaminación bacteriana del aire durante la dispensación.
- Fácil mantenimiento: el filtro se coloca y se sustituye con facilidad.
- No estéril Entregada herméticamente cerrada, con su certificado de calidad.
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración
- Aplicación: Análisis generales de laboratorio
- Indicaciones de uso: Purificación del agua
- Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del equipo (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
- Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with Direct-Q® UV, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Synergy®, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Synergy® UV, for use with Milli-Q® Gradient | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015 | compatibility for use with AFS® | compatibility for use with Alpha-Q, for use with Milli-DI®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Plus, for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Synthesis |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 2 units |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro Millipak® Express 20
-
What are the storage conditions for this product?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
How are consumables changed?
1 respuesta-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
¿Le ha resultado útil?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 respuesta-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
¿Le ha resultado útil?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 respuesta-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
¿Le ha resultado útil?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 respuesta-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
¿Le ha resultado útil?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 respuesta-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
¿Le ha resultado útil?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 respuesta-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
¿Le ha resultado útil?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 respuesta-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
¿Le ha resultado útil?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 respuesta-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
¿Le ha resultado útil?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 respuesta-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
¿Le ha resultado útil?
-