Documentos clave
SYMBFSW01
Millipore
Pedal de control de la bomba Steritest®
for use with Steritest® Symbio pump, This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Sinónimos:
Controlador de pie de la bomba
Seleccione un Tamaño
1 UNIT
382,00 €
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 UNIT
382,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Dirija su bomba Steritest Symbio con los pies y deje libre las manos. Benefíciese de 2 modos de funcionamiento: arranque y parada, y continuo. El pedal de control está conectado a la bomba a través de un puerto específico situado en la unidad central de comunicación.
Aplicación
El pedal de control Steritest es compatible las bombas Steritest® Symbio y con las bombas Steritest® Equinox. El pedal de mando funciona en dos modos: arranque/parada y continuo.
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany