Saltar a
SYMBCHI01
Soporte para la unidad central de comunicación Steritest®Symbio
For isolators, for use with Steritest® Symbio Pump
Sinónimos:
Soporte de unidad central
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 unit
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
498,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
498,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
stainless steel (epoxy paint)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio Pump
shipped in
ambient
General description
El soporte para la unidad central de comunicación Steritest® Symbio para aisladores es un accesorio que permite fijar la unidad central de comunicación de la bomba Steritest® Symbio debajo de la mesa donde se encuentre el aislador: izquierda, derecha, centro. También puede ajustarse la profundidad.
Application
El soporte para la unidad central de comunicación Steritest® Symbio para aisladores es un accesorio destinado a agilizar la secuencia de trabajo y aumentar la seguridad durante los ensayos de esterilidad.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYMBCHH01SYMBCHB01SYMBSBH01
description
For isolators, for use with Steritest® Symbio Pump
description
For hoods, for use with Steritest® Symbio pump
description
Hub for Power Supply and various accessories
description
With Fastening Screw, for use with Steritest® Symbio pump that streamlines the workflow and increases safety
compatibility
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio Pump
compatibility
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio pump
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump
compatibility
for use with Steritest® Symbio Pump
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
material
stainless steel (epoxy paint)
material
stainless steel
material
316L stainless steel housing (with epoxy paint)
material
316L stainless steel holder
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
agency
EP (2.6.1), USP (71), JP (4.06)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
agency
complies with EP (2.6.1), complies with JP (4.06), complies with USP (71)
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)