Documentos clave
Z192775
Footswitch
Includes cable and plug
Seleccione un Tamaño
1 EA
137,00 €
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
137,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Sonics & Materials 830-00004
Descripción general
For hands-free operation of ultrasonic processors.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)