Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
QTUMMPKIX
Kit: Cartucho Quantum® EX y Millipak®
Kit with Millipak® 40 Express Filter, For use with Milli-Q® water purification systems.
Sinónimos:
Kit: Cartucho Quantum® IX y filtro final Millipak® 40 Express
Productos recomendados
Materiales
PVDF filter
polypropylene and polyethylene cartridge
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 kit
fabricante / nombre comercial
Millipak®
Quantum®
compatibilidad
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Synthesis
Descripción general
El cartucho de ultrafiltración Quantum® IX contiene una combinación de medios de purificación cuidadosamente seleccionados para eliminar las trazas de contaminantes que afectan a aplicaciones específicas.
El cartucho está fabricado con polipropileno y polietileno, que son adecuados para la producción de agua ultrapura y están calificados para pocos extraíbles orgánicos e iónicos.
El filtro Millipak® 40 produce agua sin partículas y sin bacterias para cumplir con los estrictos requisitos de las aplicaciones científicas.
Aplicación
Características y beneficios
- El cartucho de ultrafiltración Quantum® IX ha sido diseñado para eliminar las concentraciones traza de sustancias orgánicas e iones del agua ultrapura
- El filtro Millipak® 40 está fabricado con membranas de PVDF Durapore® que proporcionan altos caudales y rendimientos, bajos extraíbles y una amplia compatibilidad química.
- La membrana está soportada por un disco de plástico rígido con canales que garantizan un elevado flujo de agua y resistencia a las variaciones de presión sin riesgo de rotura de la membrana.
- Las membranas de filtración Millipak® tienen un diseño único y limpio de discos apilados, lo que permite un volumen de retención y un desprendimiento de partículas mínimos.
- El filtro Millipak® 40 se conecta a la salida del punto de suministro de agua, como los POD de los sistemas de purificación de agua Milli-Q.®
Otras notas
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración
- Aplicación: Análisis generales de laboratorio
- Indicaciones de uso: Purificación del agua
- Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del sistema (suministrada con el sistema)
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
- Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
-
What are the storage conditions for this product?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
How are consumables changed?
1 respuesta-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
¿Le ha resultado útil?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 respuesta-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
¿Le ha resultado útil?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 respuesta-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
¿Le ha resultado útil?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 respuesta-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
¿Le ha resultado útil?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 respuesta-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
¿Le ha resultado útil?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 respuesta-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
¿Le ha resultado útil?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 respuesta-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
¿Le ha resultado útil?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 respuesta-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
¿Le ha resultado útil?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 respuesta-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
¿Le ha resultado útil?