Documentos clave
QIA97
Sigma-Aldrich
Cu/Zn Superoxide Dismutase ELISA Kit
Seleccione un Tamaño
1 KIT
1060,00 €
1060,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
1060,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
1060,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
uso
sufficient for 96 tests
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
envase
pkg of  96-well plate(s)
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
assay range
sensitivity: 40 pg/mL
técnicas
ELISA: suitable
entrada
plasma
serum
urine
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A colorimetric sandwich ELISA method for detecting Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) in different types of biological samples.
Envase
1 kit in glass bottle
Componentes
Pre-Coated 96-Well Plate, Anti-Cu/Zn SOD/HRP-Conjugate, Cu/Zn SOD Standard, Wash Buffer Concentrate, Assay Buffer Concentrate, Phosphate Buffered Saline, Substrate Solution, Stop Solution, Plate Covers, and a user protocol.
Advertencia
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS
Especificaciones
Assay time: 1.5 h
Almacenamiento y estabilidad
Upon arrival store the entire contents of the kit at 4°C.
Otras notas
Herouart, D., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 3108.
Niwa, Y., et al. 1993. Am. J. Pathol. 143, 312.
Suzuki, H., et al. 1993. J. Clin. Invest. 91, 2727.
Holzgreve, W., et al. 1991. Diagnose Labor. 41, 162.
Porstmann, T., et al. 1991. Prenat. Diagn. 11, 195.
Shull, S., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 24398.
Porstmann, T., et al. 1990. Hum. Genet. 85, 362.
Porstmann, T., et al. 1988. Clin. Chim. Acta 171, 1.
Jolly, S.R., et al. 1984. Circ. Res. 54, 277.
Goebel, K.M. and Storck, U. 1983. Am. J. Med. 74, 124.
Barra, D., et al. 1980. FEBS Lett. 120, 53.
Sinet, P.M., et al. 1976. Exp. Cell Res. 97, 47.
Harta, J.W. and Deutsch, H.F. 1972. Biol. Chem. 247, 7043.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
The Calbiochem® Cu/Zn Superoxide Dismutase ELISA Kit is designed to measure Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) in cell culture supernatants and biological fluids like human serum, plasma, urine, and amniotic fluid.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials