Documentos clave
PBGC07610
Millipore
Membrana de filtración de PES, 10 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 76 mm
Sinónimos:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 10 kDa NMW
Seleccione un Tamaño
10 EA
455,00 €
455,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
455,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
455,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polyethersulfone membrane
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Biomax®
técnicas
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diámetro
76 mm
diám. del filtro
76 mm
filtración área
41.8 cm2
tamaño de poro
10 kDa NMWCO
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Ultrafiltration cut disc membranes in Biomax® polyethersulfone (PES) are ideal for protein concentration, purification, and desalting.
  • Optimized for concentrating or desalting serum, plasma, or conditioned tissue culture media.
  • A wide range of pore sizes is available to suit your application needs.
Aplicación
UltrafiltrationDiscs, 10 kDa NMW are suitable for protein concentration, purification, or desalting of highly concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media in bulk. It is also suitable for buffer exchange.
Características y beneficios
  • Offers discs with a wide range of pore sizes to meet your separation requirements
  • Compatible with Amicon® Stirred Cells
Información legal
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1