UFSC40001
Células agitadas Amicon® 400 ml
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Sinónimos:
Amicon stirred cell
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Nylon assembly (cap and tube fitting)
Nylon stand (retaining)
Tygon® tube (filtrate)
anodized aluminum stand (retaining)
polyacetal assembly (stirring)
polyethylene tube (pressure)
polysulfone assembly (stirring)
polysulfone holder (cylinder & membrane)
silicone O-ring
Nivel de calidad
Línea del producto
Amicon®
fabricante / nombre comercial
Amicon®
Parámetros
400 mL process volume
técnicas
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altura
18.7 cm (7.4 in.)
diám. del filtro
76 mm
filtración área
41.8 cm2
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
Principio
Ligadura / enlace
Los clientes también vieron
Artículos
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.