P2C300C25
Módulo de ultrafiltración Pellicon® 2 maxi
filtration area 2.5 m2, NMWCO 300 kDa
Sinónimos:
Pellicon 2 Maxi Ultrafiltration Module PLCMK C 2.5 m2
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Materiales
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C (forward)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
7.6 cm (3 in.)
Longitud
21 cm (8.3 in.)
Anchura
17.8 cm (7.0 in.)
filtración área
2.5 m2
Área nominal de la membrana
2.5 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Ultracel®
tamaño de poro
300 kDa NMWCO
pH
2-13
Categorías relacionadas
Descripción general
Millipore′s PLCMK polyethersulfone membrane has void-free structures that guard against leakage of solutes through microdefects normally associated with voids beneath the thin skins of conventional UF membranes. These void-free membranes are more permeable, resulting in high-flux with equivalent or superior product retention. These void-free membranes provide the advantages of fast, high yield processing and smaller systems.
The Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module feature a filtration area of 2.5 m2 with a pore size of 300 kDa NMWCO.
Aplicación
- Protein solutions
- Polysaccharide solutions
- Virus suspensions
Harvest, washing or clarification of:
- Cell cultures and lysates
- Colloidal suspensions
- Viral cultures
Características y beneficios
- Type C screen (coarse screen)
- Leading-edge void- free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
- Brings higher resolution, improved yields and superior back-pressure resistance
- Ultracel membranes are composite membranes cast on a microporous substrate for defect-free membranes with superior
Otras notas
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)