Documentos clave
XX4200069
Millipore
Nuts TFF Bronze
Seleccione un Tamaño
4 EA
403,00 €
403,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
403,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
403,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
bronze
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
D.I.
1.25 cm (0.5 in.)
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany