NY2H04700
Membrana de filtración de nailon, tamaño de poro 120,0 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de malla de nailon
Seleccione un Tamaño
188,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
188,00 €
Productos recomendados
Materiales
Nylon membrane
plain filter
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
grosor
80 μm
tamaño de poro
120.0 μm pore size
49 % porosity
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Nuestro filtro de malla tejido de nailon de 5 µm (NY054700) se utiliza habitualmente en la industria del automóvil para análisis de limpieza.
Características y beneficios:
•Amplia variedad de tamaños de poro disponibles
•Resistentes a los disolventes agresivos
Aplicaciones:
Eliminación de partículas y clarificación; Filtración de disolvente; Análisis de partículas; Control de pintura; Análisis de limpieza de automóviles
Aplicación
- Recolección de algas y células
- Análisis de partículas
- Filtración de partículas grandes
- Toxicología y cribado farmacológico en C. elegans y pez cebra
- Filtro de fondo para sistemas de obtención de imágenes de partículas
- Prefiltración de solventes
Supervisión de pintura
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13