Documentos
SLGV033R
Millipore
Unidad de filtración Millex®-GV (estéril) con venteo
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiales
PVDF membrane
modified acrylic housing
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Línea del producto
Millex®
Características
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
bidirectional
medical device
fabricante / nombre comercial
Millex®
Parámetros
150 psi max. inlet pressure
45 °C max. temp.
Diámetro
33 mm
filtración área
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volumen
100 mL
matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descripción general
La unidad de filtración Millex®-GV (estéril) es un producto sanitario indicado para ser utilizado como filtro de jeringa para la esterilización o la clarificación de pequeños volúmenes de disoluciones o en la atención directa al paciente y en aplicaciones de mezclas farmacéuticas.
Aplicación
  • Beneficios clínicos: Eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de las disoluciones de uso clínico, de un tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana.
  • Farmacia hospitalaria: Esterilización por filtración o clarificación de pequeños volúmenes de productos farmacéuticos proteicos, agentes para diagnóstico por imagen, quimioterápicos, disoluciones acuosas o agua durante la preparación de mezclas.
  • Atención directa al paciente: Esterilización y retirada de partículas de los anestésicos epidurales y de otros anestésicos líquidos, así como de las disoluciones de irrigación utilizadas en procedimientos oftalmológicos, óticos y otros procedimientos quirúrgicos.
Características y beneficios
  • Portamembrana bidireccional de filtración
  • Elimina microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana
  • De un solo uso, apirógeno y atóxico.
  • Membrana de filtración de fluoruro de polivinilideno (PVDF) precintada en una carcasa de copolímero acrílico modificado (MMA)
  • Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
  • Marcado CE y registrado por la FDA
Otras notas
Las unidades de filtración están indicadas únicamente para uso médico o por un profesional de laboratorio.
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany