NY8H04700
Membrana de filtración de nailon, tamaño de poro 180,0 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de malla de nailon
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Nylon membrane
plain filter
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
grosor
135 μm
tamaño de poro
180.0 μm pore size
47 % porosity
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
- Recolección de algas y células
- Análisis de partículas
- Filtración de partículas grandes
- Toxicología y cribado farmacológico en C. elegans y pez cebra
- Filtro de fondo para sistemas de obtención de imágenes de partículas
- Prefiltración de solventes
Supervisión de pintura
Características y beneficios
- Compatible con una amplia gama de disolventes.
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro.
- Resistente a disolventes agresivos.