MFGL02SC3
Durapore® 0,22 µm, cápsula de llenado final Millipak®
Millipak® Final Fill 20
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
esterilidad
sterile; irradiated
Línea del producto
Millipak® Final Fill 20
Características
hydrophilic
técnicas
sterile filtration: suitable
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
Adaptador
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
Información legal
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
We discuss the final filtration step of plasmid DNA manufacturing and its key considerations and challenges. Download our free pDNA downstream purification eBook or ask our experts.
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.