Merck
MC0HC05FS1
Millipore
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pod
C0HC, filtration area 0.55 m², Process Scale
Sinónimos:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 0.55 m 2 surface area
Seleccione un Tamaño
1 EA
551,00 €
551,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
551,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
551,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pod, C0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Materiales
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Nivel de calidad
descripción
Perfusion bioreactor fluid
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Altura
32 cm (12.5 in.)
Longitud
62 cm (24.2 in.)
filtración área
0.55 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
39-69 mg/m2
residuos de carbono orgánico total (TOC)
720-1260 ppb
entrada
sample type liquid
conductividad
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
grado de filtro
C0HC
Descripción general
Configuración del dispositivo: Pod
Aplicación
Líquido de perfusión para biorreactor
Especificaciones
Durante 24 horas, remoje en 10 l de agua purificada después de esterilización en autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y lave con una descarga de 100 l/m2 (10 l/pie2) de agua purificada de la superficie de los medios:
Sodio: <3,0 mg/pie2
Calcio: <0,7 mg/pie2
Magnesio: <0,2 mg/pie2
Mercurio: <0,01 mg/pie2
Cromo: <0,01 mg/pie2
Aluminio: <0,01 mg/pie2
Potasio: <0,01 mg/pie2
Plomo: <0,01 mg/pie2
Arsénico: <0,01 mg/pie2
Cobalto: <0,01 mg/pie2
Hierro: <0,01 mg/pie2
Manganeso: <0,01 mg/pie2
Titanio: <0,01 mg/pie2
Cinc: <0,01 mg/pie2
Grado del filtro: C0HC
Nota de preparación
Método de esterilización
1 ciclo de 60 min en autoclave a 123 °C
Nota de análisis
Conductividad del agua producida a 25°C: después de esterilización en autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y lavado con una descarga de agua purificada correspondiente a 100 l/m2 de la superficie de los medios
Extraíbles gravimétricos: Después de 24 horas de remojo estático en agua purificada (agua de Tipo I DI) tras esterilización en autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y descarga de 100 l/m2 de la superficie de los medios de agua purificada
Residuos de carbono orgánico total (TOC): después de esterilización en autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y lavado con una descarga de agua purificada correspondiente a 100 l/m2 de la superficie de los medios
Información legal
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.