MC0HC10FS1
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pod
C0HC, filtration area 1.1 m², Process Scale
Sinónimos:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 1.1 m 2 surface area
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Nombre del producto
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pod, C0HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Materiales
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Nivel de calidad
descripción
Perfusion bioreactor fluid
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Altura
32 cm (12.5 in.)
Longitud
62 cm (24.2 in.)
filtración área
1.1 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
39-69 mg/m2
residuos de carbono orgánico total (TOC)
720-1260 ppb
entrada
sample type liquid
conductividad
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
grado de filtro
C0HC
Categorías relacionadas
Descripción general
Esta gama de medios C0HC ofrece un rendimiento óptimo a través de una matriz de densidad de gradiente, ideal para aplicaciones de clarificación primaria. Los filtros Millistak+® Pod están disponibles en tres series distintas de calidad de los medios para satisfacer sus requisitos específicos: DE, CE y HC.
El sistema Millistak+® Pod es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de clarificación primaria y secundaria, como cultivos celulares, levaduras y lisados de E. coli poscentrifugación, repliegues de E. coli, medios, vacunas, proteínas plasmáticas y sueros.
Fáciles de usar
Con el diseño compacto y modular de nuestro nuevo sistema Millistak+® Pod, puede aumentar la productividad y acortar el tiempo de los ciclos.
La instalación y la configuración del sistema Pod es sencilla y directa. El diseño único de los adaptadores y los distribuidores desechables facilita la conexión de los filtros Pod al resto de las operaciones de la unidad en el proceso. La naturaleza autónoma y desechable del sistema protege a los técnicos de la exposición a riesgos biológicos y elimina los requisitos de mantenimiento, así como de validación de la limpieza.
Aplicación
Características y beneficios
- Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
- Amplia gama de tipos de medios ofrecida en productos de una o varias capas
- Los medios de doble acción Millistak+® HC mejoran la prefiltración y comprime la clarificación
- Formato flexible y modular que ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 litros o más
- El diseño desechable patentado elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
- Los filtros independientes de los puntos de suministro (Pod) protegen a los técnicos de la exposición a peligros biológicos
- La construcción robusta es fácil de usar y configurar
- Su menor tamaño facilita el uso en espacios reducidos
Especificaciones
Sodio: <3,0 mg/pie2
Calcio: <0,7 mg/pie2
Magnesio: <0,2 mg/pie2
Mercurio: <0,01 mg/pie2
Cromo: <0,01 mg/pie2
Aluminio: <0,01 mg/pie2
Potasio: <0,01 mg/pie2
Plomo: <0,01 mg/pie2
Arsénico: <0,01 mg/pie2
Cobalto: <0,01 mg/pie2
Hierro: <0,01 mg/pie2
Manganeso: <0,01 mg/pie2
Titanio: <0,01 mg/pie2
Cinc: <0,01 mg/pie2
Nota de preparación
1 ciclo de 60 min en autoclave a 123 °C
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar