Documentos clave
MC0HC027H1
Millipore
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pod
C0HC, filtration area 0.027 m², Lab Scale
Sinónimos:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 0.027 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
Seleccione un Tamaño
1 EA
225,00 €
225,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
225,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
225,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pod, C0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Materiales
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Nivel de calidad
descripción
Perfusion bioreactor fluid
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Altura
14 cm (5.3 in.)
Longitud
22 cm (8.5 in.)
filtración área
0.027 m2
impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
39-69 mg/m2
entrada
sample type liquid
conductividad
3.64 – 10.5 μS/cm
grado de filtro
C0HC
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los filtros de profundidad Millistak+® se ofrecen en un formato escalable y desechable que proporciona una mayor flexibilidad gracias a su diseño modular exclusivo. El Millistak+® MC0HC027H1 viene en un formato de POD de alta capacidad con unas dimensiones de 14 cm (A) x 22 cm (L) y una superficie de filtración de 0,027 m2.
Esta gama de medios C0HC ofrece un rendimiento óptimo a través de una matriz de densidad de gradiente, ideal para aplicaciones de clarificación primaria. Los filtros Millistak+® Pod están disponibles en tres series distintas de calidad de los medios para satisfacer sus requisitos específicos: DE, CE y HC.
El sistema Millistak+® Pod es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de clarificación primaria y secundaria, como cultivos celulares, levaduras y lisados de E. coli poscentrifugación, repliegues de E. coli, medios, vacunas, proteínas plasmáticas y sueros.
Fáciles de usar
Con el diseño compacto y modular de nuestro nuevo sistema Millistak+® Pod, puede aumentar la productividad y acortar el tiempo de los ciclos.
La instalación y la configuración del sistema Pod es sencilla y directa. El diseño único de los adaptadores y los distribuidores desechables facilita la conexión de los filtros Pod al resto de las operaciones de la unidad en el proceso. La naturaleza autónoma y desechable del sistema protege a los técnicos de la exposición a riesgos biológicos y elimina los requisitos de mantenimiento, así como de validación de la limpieza.
agua producida; después de esterilización en autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y lavado con una descarga de agua purificada correspondiente a 100 l/m² de la superficie de los medios
Características y beneficios
  • Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
  • Amplia gama de tipos de medios ofrecida en productos de una o varias capas
  • Los medios de doble acción Millistak+® HC mejoran la prefiltración y comprimen la clarificación
  • Formato flexible y modular que ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 litros o más
  • El diseño desechable patentado elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
  • Los filtros de Pod independientes protegen a los técnicos de la exposición a peligros biológicos
  • La construcción robusta es fácil de usar y configurar
  • Su menor tamaño facilita el uso en espacios reducidos
Especificaciones
Grado del filtro: C0HC
Nota de preparación
Método de esterilización
1 ciclo de 60 min en autoclave a 123 ºC
Nota de análisis
Extraíbles gravimétricos: Después de 24 horas de remojo estático en agua purificada (agua de Tipo I DI) tras esterilización en autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y descarga de 100 l/m2 de la superficie de los medios de agua purificada
Información legal
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable