MABS1145
Anti-3-PGDH Antibody, clone TK-08 13A8
clone TK-08 13A8, from mouse
Sinónimos:
D-3-phosphoglycerate dehydrogenase, 3-PGDH
Seleccione un Tamaño
296,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
296,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TK-08 13A8, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PHGDH(26227)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected 3-PGDH in human salivary gland tissue sections.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 3-PGDH in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable