MAB4369
Anti-SRF [Serum Response Factor] Antibody, clone 1E1
clone 1E1, from mouse
Sinónimos:
serum response factor (c-fos serum response element-binding transcription factor)
Seleccione un Tamaño
383,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
383,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E1, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ELK3(2004)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Neural Stem Cells
Calidad
Western Blotting: Recommended working dilution is 0.5 µg/mL.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable