QBD10774
NHS-dPEG®24-biotin
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>90%
formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON3C(CCC3=O)=O)=O
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable