Documentos clave
ISEQ26260
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
10 sheets, 26 cm x 26 cm, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
Seleccione un Tamaño
10 EA
583,00 €
583,00 €
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
583,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
583,00 €
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025Detalles
Nombre del producto
Immobilon®-PSQ PVDF Membrane, 10 sheets, 26 cm x 26 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiales
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
técnicas
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro L × An
26 cm × 26 cm
tamaño de poro
0.2 μm pore size
capacidad
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidad
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
método de detección
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
10 sheets, 26 cm x 26 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Información legal
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany