Documentos clave
ISEQ15150
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
10 sheets, 15 cm x 15 cm, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
Seleccione un Tamaño
10 EA
278,00 €
278,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
278,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
278,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Immobilon-PSQ PVDF Membrane, 10 sheets, 15 cm x 15 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiales
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
técnicas
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro L × An
15 cm × 15 cm
tamaño de poro
0.2 μm pore size
capacidad
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidad
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
método de detección
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condiciones de envío
ambient
Información legal
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Jialin Liu et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2020, 2305017-2305017 (2020-04-25)
Xiaoyukang Jiaonang (XYK) is a Chinese patent medicine approved by the National Medical Product Administration which is used to treat intracranial hematoma in China. In this study, we observed the molecular mechanism of XYK in hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α), inflammation