Documentos clave
IEVH09120
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
10 sheets, 9 cm x 12 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Seleccione un Tamaño
10 EA
174,00 €
174,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
174,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
174,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Immobilon®-E PVDF Membrane, 10 sheets, 9 cm x 12 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Materiales
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
easily wetted with water
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
técnicas
western blot: suitable
filtro L × An
9 cm × 12 cm
tamaño de poro
0.45 μm pore size
compatibilidad
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
método de detección
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Filter Code: IEVH
Immobilon-E is the first PVDF membrane for Western blotting that can be wetted with with aqueous transfer buffer. This eliminates the alcohol pre-wet step required with other PVDF membranes.
Primary Binding Mechanisms: Electrostatic, hydrophobic
Información legal
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3