4 sheets, 7 cm x 8.4 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
for use with Amido black for use with Colloidal gold for use with Coomassie brilliant blue for use with India ink for use with Ponceau-S red for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby for use with Transillumination
método de detección
chemiluminescent colorimetric radioactive
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: IEVH
Immobilon-E es la primera membrana de PVDF para transferencia Western que se puede humedecer con tampón de transferencia acuoso. Esto elimina la etapa de prehumectación con alcohol requerida con otras membranas de PVDF.
Mecanismos de adsorción principales: Electrostático, hidrófobo
Aplicación
4 hojas, 7 cm x 8,4 cm, la primera membrana de transferencia de PVDF para inmunoelectrotransferencia que se humedece en tampón de transferencia o agua. Para quimioluminiscencia o detección cromógena.
Información legal
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3