Documentos clave
DX0013
Supelco
Desiccant
Sinónimos:
Amorphous Silica, Phosphorous Silica
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
beads
tamaño
8 mesh
color
white
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
non-indicating, 8 mesh t.h.e.
Nota de análisis
Color:Clear white
Form:Beads
Mesh size (8 and finer):80% min
Moisture absorption capacity:30% min
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable