Saltar a
1.03804
Desiccant sachet 10 g
silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 7 x 9 cm
Sinónimos:
Dessicant bag, Moisture absorber bag
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
50 units
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
235,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41123003
235,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
granular
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
matrix
Silica gel base material
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
10138-04-2
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)