Saltar a
1.03803
Desiccant sachet 3 g
silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 4 x 7 cm
Sinónimos:
Dessicant bag, Moisture absorber bag
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 units
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
233,00 €
1000 units
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
2400,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41123003
233,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
granular
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.038041.0380622837
form
granular
form
granular
form
granular
form
-
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
mp
-
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
capacity
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. is Silica in these bags.1038030001
    1 respuesta
    1. Yes, this product consists of 100 or 1000 4 x 7 cm bags of granular silica.
      ¿Le ha resultado útil?