CHGE73HS3
Millipore Express® SHC High Area 0.5/0.2µm Cartridge 30
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Nombre del producto
Millipore Express® SHC gran superficie, Cartucho, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 7
Materiales
polypropylene support
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
Parámetros
≤169.2 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) (in water)
1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 mbar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2100 mbar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
340 mbar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
6900 mbar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
2.8 in.
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
diám. del filtro
2.7 in. (6.9 cm)
Área de filtración del filtro
3.0 m2
filtro tamaño
30 in.
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHC High Area
pore size
0.5/0.2 μm pore size
punto de burbuja
≥4000 mbar (58 psig), air with water
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Los filtros Millipore Express® SHC le proporcionan una solución única para una variedad de líquidos de proceso, lo que reduce al mínimo los esfuerzos de validación y simplifica el inventario de filtros y los requisitos de stock. Con los filtros Millipore Express® SHC, se aumenta la productividad, se acortan los tiempos de ciclo y se reducen los costes.
Aplicación
- Aditivos de medios
- Protección de columnas
- Corrientes proteicas concentradas
- Cosecha celular (después de la clarificación)
- Cáusticos/ajustadores del pH
- Disoluciones tampón
- Disolución CIP
Características y beneficios
- Membranas de PES hidrófilas de gran capacidad y gran flujo
- Rendimiento de calidad esterilizante validado
- Pruebas de humectación e integridad sencillas
- Rendimiento superior en corrientes con mucha suciedad, incluidos medios y disoluciones que contienen proteínas
- Mayor capacidad para mejorar la eficiencia y la economía de los procesos
- Amplia compatibilidad química en un amplio intervalo de pH (1-14): cáustica compatible
Envase
Nota de preparación
Este producto se fabricó con una membrana MILLIPORE EXPRESS® que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Nota de análisis
Retención bacteriana: Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 107 UFC/cm2 de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
Otras notas
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación en el manual del usuario de los filtros con membrana MILLIPORE EXPRESS®
- Condiciones de conservación: Consulte el manual del usuario de los filtros con membrana MILLIPORE EXPRESS®
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Información legal
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.