CHGE71HE
Millipore Express® SHC High Area 0.5/0.2µm Cartridge 10
Code 7 EPDM, Autoclavable and SIP
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Nombre del producto
Millipore Express® SHC gran superficie, Cartucho, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 7
Materiales
EPDM rubber seal
polyethersulfone device
polypropylene device
polypropylene support
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
Parámetros
≤56.4 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) (in water)
1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward )
1700 mbar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward )
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward )
340 mbar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward )
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
69 mbar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward )
6900 mbar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward )
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
10 in.
Anchura
2.8 in.
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
diám. del filtro
2.7 in. (6.9 cm)
Área de filtración del filtro
1.0 m2
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHC High Area
pore size
0.5/0.2 μm pore size
punto de burbuja
≥4000 mbar (58 psig), air with water
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Cartridge Type: Liquid
Envase
Nota de preparación
Nota de análisis
Bacterial Retention: Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm2 using ASTM® F838 methodology.
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations