BX0865
Ácido bórico
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Boracic Acid
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
presión de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.5% (alkalimetric)
Formulario
crystals, granules or powder
técnicas
electrophoresis: suitable
impurezas
≤0.005% Insoluble in methanol
≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 49.2 g/L at 20 °C
densidad
1.49 g/cm3 at 23 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.001% max
Form: Crystals or granular powder
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble in methanol: 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Nonvolatile with methanol: 0.05% max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Sulfate (SO4): 0.01% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)