ABE1330
Anti-FUSE-binding protein 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Far upstream element-binding protein 1, FBP, FUSE-binding protein 1, DNA helicase V, hDH V
Seleccione un Tamaño
380,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
380,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
feline (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FUBP1(8880)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FUSE-binding protein 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable