Documentos clave
AB10320
Sigma-Aldrich
Anti-Cytochrome P450 1B1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Cytochrome P450 1B1
Seleccione un Tamaño
50 μL
373,00 €
373,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μL
373,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
373,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CYP1B1(1545)
Descripción general
Cytochrome P450 1B1 (CYP1B1) is active in the metabolism of estrogens to reactive catechols and of different procarcinogens. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and the synthesis of cholesterol, steroids and other lipids.
Inmunógeno
Recombinant human 1B1
Aplicación
Suggested dilutions:
Western Blot: 1:5000
Anti-1B1 Antibody detects level of 1B1 & has been published & validated for use in WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Calidad
Routinely evaluated by immunoblot.
Descripción de destino
61kDa
Forma física
Raw rabbit serum with 0.05% sodium azide.
Almacenamiento y estabilidad
Maintain at -20°C for up to 12 months from date of receipt.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable