Documentos clave
8.45140
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Msynthplus
Sinónimos:
3,4-Dimethoxybenzoic acid, Veratric acid
About This Item
Fórmula lineal:
3,4-(CH3O)2C6H3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
202-215-7
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
mp
179-182 °C
solubilidad
0.5 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
1,2-dichloroethane: lot specific result
Información legal
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable