Documentos
8.43983
Sigma-Aldrich
Benzethonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
Benzethonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride, Benzethonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H42ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
448.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
204-479-9
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<0.001 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
formulario
solid
temp. de autoignición
380 °C
potencia
295 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6.5 (10 g/L in H2O)
mp
160-166 °C
densidad aparente
440 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Development of biologically active ionic liquids: Research highlighted the synthesis of new ionic liquids incorporating the benzethonium cation, which show promising SAR induction and antimicrobial properties, potentially useful in pest management and disease control applications (Czerwoniec et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2